Learn More
5-(2-Bromophényl)-3-méthyl-1,2,4-oxadiazole, 97+ %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 5-(2-Bromophenyl)-3-methyl-1, 2, 4-oxadiazole |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Quantité | 250 mg |
Synonyme | 5-2-bromophenyl-3-methyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 5-2-bromophenyl-3-methyl, 5-2-bromophenyl-3-methyl-1,2,4 oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,5-2-bromophenyl-3-methyl |
Poids de la formule | 239.07 |
Pourcentage de pureté | 97% |