Learn More
[5-(2-furyl)-1 H-pyrazole-3-yl]méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | [5-(2-Furyl)-1H-pyrazol-3-yl]methanol |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 164.16 |
Pourcentage de pureté | 97% |