Learn More
5-(2-Méthyle -1,3-thiazol-4-yl)thiophène-2-chlorure de sulfonyle, 97 %
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 5-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)thiophene-2-sulfonyl chloride |
Plage de pourcentage du dosage | 95% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 250 mg |
Poids de la formule | 279.79 |
Pourcentage de pureté | 95% |