Learn More
Acide 5-[2-méthyl-3-(trifluorométhyl)-1H-2lambda∼5∼-pyrazol-5-yl]-2-thiophénecarboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3881274
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
223499-20-5
C10H7F3N2O2S
276.233
MFCD00206674
MGYVPTDPOYVOQK-UHFFFAOYSA-N
5-1-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl thiophene-2-carboxylic acid, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazol-3-yl thiophene-2-carboxylic acid, 3-5-carboxythien-2-yl-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 2-thiophenecarboxylicacid, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazol-3-yl, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazol-3-yl-thiophene-2-carboxylic acid, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazole-3-yl-2-thiophenecarboxylic acid
2775669
Acide5-[1-méthyl-5-(trifluorométhyl)pyrazol-3-yl]thiophène-2-carboxylique
CN1C(=CC(=N1)C2=CC=C(S2)C(=O)O)C(F)(F)F
223499-20-5
C10H7F3N2O2S
276.233
MFCD00206674
MGYVPTDPOYVOQK-UHFFFAOYSA-N
5-1-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl thiophene-2-carboxylic acid, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazol-3-yl thiophene-2-carboxylic acid, 3-5-carboxythien-2-yl-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 2-thiophenecarboxylicacid, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazol-3-yl, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazol-3-yl-thiophene-2-carboxylic acid, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazole-3-yl-2-thiophenecarboxylic acid
2775669
Acide5-[1-méthyl-5-(trifluorométhyl)pyrazol-3-yl]thiophène-2-carboxylique
CN1C(=CC(=N1)C2=CC=C(S2)C(=O)O)C(F)(F)F
Nom chimique ou matériau 5-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]thiophene-2-carboxylic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 276.24
Pourcentage de pureté 97%