Learn More
5-(2-pyridyl)thiophène-2-chlorure de sulfonyle, qualité technique, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4509853
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
151858-64-9
C9H6ClNO2S2
259.72
MFCD00052284
OGOMWPWAEIDEOU-UHFFFAOYSA-N
5-2-pyridyl thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-pyridin-2-yl thiophene-2-sulfonyl chloride, 2-thiophenesulfonylchloride, 5-2-pyridinyl, 5-pyridin-2-yl thiophene-2-sulphonyl chloride, 5-pyridin-2-yl thiophene-2-sulphonyl chloride, tech, acmc-1c5sp, 5-pyrid-2-ylthiophene-2-sulfonyl chloride, chloro 5-2-pyridyl 2-thienyl sulfone, 2-5-chlorosulphonyl thien-2-yl pyridine, 5-2-pyridyl thiophene-2-sulphonyl chloride
2737231
Chlorure de 5-pyridine-2-ylthiophène-2-sulfonyle
ClS(=O)(=O)C1=CC=C(S1)C1=CC=CC=N1
151858-64-9
C9H6ClNO2S2
259.72
MFCD00052284
OGOMWPWAEIDEOU-UHFFFAOYSA-N
5-2-pyridyl thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-pyridin-2-yl thiophene-2-sulfonyl chloride, 2-thiophenesulfonylchloride, 5-2-pyridinyl, 5-pyridin-2-yl thiophene-2-sulphonyl chloride, 5-pyridin-2-yl thiophene-2-sulphonyl chloride, tech, acmc-1c5sp, 5-pyrid-2-ylthiophene-2-sulfonyl chloride, chloro 5-2-pyridyl 2-thienyl sulfone, 2-5-chlorosulphonyl thien-2-yl pyridine, 5-2-pyridyl thiophene-2-sulphonyl chloride
2737231
Chlorure de 5-pyridine-2-ylthiophène-2-sulfonyle
ClS(=O)(=O)C1=CC=C(S1)C1=CC=CC=N1
Nom chimique ou matériau 5-(2-Pyridyl)thiophene-2-sulfonyl chloride
Plage de pourcentage du dosage 95%
Quantité 1 g
Poids de la formule 259.74
Pourcentage de pureté 95%