Learn More
5-[3-(bromométhyl)phényl]-3-méthyl-1,2,4-oxadiazole, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | 5-[3-(Bromomethyl)phenyl]-3-methyl-1, 2, 4-oxadiazole |
% min. CAS | 96.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 253.1 |
Pourcentage de pureté | 97% |