Learn More
5-(4,4,5,5-Tetraméthyle-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-benzofuran, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3075714
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
519054-55-8
C14H17BO3
244.10
MFCD04115374
ZQCCCOMKYKVFFN-UHFFFAOYSA-N
2-benzofuran-5-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-benzofuran, benzofuran-5-boronic acid pinacol ester, 2-1-benzofuran-5-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, benzo b furan-5-boronic acid, pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzo b furan, benzofuran, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzofuran, pubchem20151, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3-dioxaborolan-2-yl-1-benzofuran
2795190
2-(1-benzofurane-5-yl)-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C2OC=CC2=C1
519054-55-8
C14H17BO3
244.10
MFCD04115374
ZQCCCOMKYKVFFN-UHFFFAOYSA-N
2-benzofuran-5-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-benzofuran, benzofuran-5-boronic acid pinacol ester, 2-1-benzofuran-5-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, benzo b furan-5-boronic acid, pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzo b furan, benzofuran, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzofuran, pubchem20151, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3-dioxaborolan-2-yl-1-benzofuran
2795190
2-(1-benzofurane-5-yl)-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C2OC=CC2=C1
Nom chimique ou matériau 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-benzofuran
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 244.1
Pourcentage de pureté 97%