Learn More
5-(4-fluorophényl)cyclohexane-1,3-dione, 95 %, Maybridge
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 5-(4-Fluorophenyl)cyclohexane-1, 3-dione |
% min. CAS | 94.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 95% |
Quantité | 10 g |
Poids de la formule | 206.21 |
Pourcentage de pureté | 95% |