Learn More
5,5-diphénylhydantoïne, plus de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-122852
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
57-41-0
C15H12N2O2
252.27
MFCD00005264
CXOFVDLJLONNDW-UHFFFAOYSA-N
phenytoin, 5,5-diphenylhydantoin, diphenylhydantoin, dilantin, phenytoine, dihydantoin, aleviatin, dilabid, diphantoin, diphenylan
1775
CHEBI:8107
5,5-diphénylimidazolidine-2,4-dione
C1=CC=C(C=C1)C2(C(=O)NC(=O)N2)C3=CC=CC=C3
57-41-0
C15H12N2O2
252.27
MFCD00005264
CXOFVDLJLONNDW-UHFFFAOYSA-N
phenytoin, 5,5-diphenylhydantoin, diphenylhydantoin, dilantin, phenytoine, dihydantoin, aleviatin, dilabid, diphantoin, diphenylan
1775
CHEBI:8107
5,5-diphénylimidazolidine-2,4-dione
C1=CC=C(C=C1)C2(C(=O)NC(=O)N2)C3=CC=CC=C3
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 5, 5-Diphenylhydantoin
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 293.5°C to 295°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 0.5% max. (1 g, 105°C)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 24, 410
Merck Index 15, 7433
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alkali hydroxides,1g/60mL alcohol,1g/30mL acetone
Poids de la formule 252.27
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 5,5-Diphenylhydantoin
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.