Learn More
5,6-diméthoxyindole, 99 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-3778352
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
14430-23-0
C10H11NO2
177.20
MFCD00005675
QODBZRNBPUPLEZ-UHFFFAOYSA-N
84431
5,6-dimethoxy-1H-indole
COC1=C(OC)C=C2C=CNC2=C1
14430-23-0
C10H11NO2
177.20
MFCD00005675
QODBZRNBPUPLEZ-UHFFFAOYSA-N
84431
5,6-dimethoxy-1H-indole
COC1=C(OC)C=C2C=CNC2=C1
Nom chimique ou matériau 5, 6-Dimethoxyindole
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 154.0°C
Couleur Beige
Point d’ébullition 198.0°C (8.0 mmHg)
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Synonyme 5,6-dimethoxyindole, 1h-indole, 5,6-dimethoxy, 5,6-dimethoxyindol, zlchem 178, pubchem7329, acmc-1cbhq, 1h-indole,5,6-dimethoxy, #
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 177.2
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5,6-Dimethoxyindole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.