Learn More
Hydrate de 5,6-diméthyl-1H-benzotriazole, 99 %, Acros Organics
Marque: Acros Organics 116050250
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 4184-79-6 Poids : 0.02500kg
Quantité. | 25g |
---|---|
Emballage | Flacon en verre |
Identifiants chimiques
4184-79-6 | |
147.18 | |
VVWPOQUENPOMAK-UHFFFAOYSA-N | |
16219214 | |
CC1=CC2=NNN=C2C=C1C.O |
C8H9N3·xH2O | |
MFCD00149344 | |
5,6-dimethyl-1h-benzotriazole hydrate, 5,6-dimethyl-1,2,3-benzotriazole hydrate, 5,6-dimethyl-1h-1,2,3-benzotriazole hydrate, acmc-1aqbb, 1h-benzotriazole,5,6-dimethyl, 5,6-dimethylbenzotriazole, oxamethane, 5,6-dimethyl-2h-benzotriazole hydrate, 5,6-dimethyl-1h-benzotriazole monohydrate, 5,6-dimethyl-1h-benzo d 1,2,3 triazole hydrate | |
5,6-dimethyl-2H-benzotriazole;hydrate |
Spécification
5, 6-Dimethyl-1H-benzotriazole hydrate | |
Flacon en verre | |
Jaune à marron | |
25g | |
4184-79-6 | |
100.0 | |
C8H9N3·xH2O | |
5,6-dimethyl-1h-benzotriazole hydrate, 5,6-dimethyl-1,2,3-benzotriazole hydrate, 5,6-dimethyl-1h-1,2,3-benzotriazole hydrate, acmc-1aqbb, 1h-benzotriazole,5,6-dimethyl, 5,6-dimethylbenzotriazole, oxamethane, 5,6-dimethyl-2h-benzotriazole hydrate, 5,6-dimethyl-1h-benzotriazole monohydrate, 5,6-dimethyl-1h-benzo d 1,2,3 triazole hydrate | |
CC1=CC2=NNN=C2C=C1C.O | |
147.18 | |
147.18 | |
99% |
Authentic | |
11% max. (K.F.) | |
153.0°C to 156.0°C | |
99% | |
98.5 | |
99% | |
MFCD00149344 | |
VVWPOQUENPOMAK-UHFFFAOYSA-N | |
5,6-dimethyl-2H-benzotriazole;hydrate | |
16219214 | |
Poudre cristalline |