Learn More
Alfa Aesar™ Acide 5,7-dichlorokynurenique monohydraté
155.00€ - 654.00€
Identifiants chimiques
CAS 190908-40-8
Formule moléculaire C10H7Cl2NO4
Poids moléculaire (g/mol) 276.069
Numéro MDL MFCD11045951
Clé InChI READYYZXDSXRQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5,7-dichlorokynurenic acid monohydrate, dcka hydrate, c10h5cl2no3 hydrate, 5,7-dichloro-4-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid monohydrate, 5,7-dichlorokynurenic acid monohydrate, solid hplc, 2-quinolinecarboxylic acid, 5,7-dichloro-4-hydroxy-, monohydrate, 2-quinolinecarboxylicacid, 5,7-dichloro-4-hydroxy-, hydrate 1:1, 5,7-dichloro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-2-carboxylic acid-water 1/1
CID PubChem 23723057
Nom IUPAC Acide 5,7-dichloro-4-oxo-1H-quinoline-2-carboxylique ; hydrate
SMILES C1=C(C=C2C(=C1Cl)C(=O)C=C(N2)C(=O)O)Cl.O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15413779
FDS Afficher les documents
Alfa Aesar™
J61138.MA
10mg
155.00€
10mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
07-04-2021
15433779
FDS Afficher les documents
Alfa Aesar™
J61138.MF
50mg
654.00€
50mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
07-04-2021
15423779
FDS Afficher les documents
Alfa Aesar™
J61138.MC
100mg
482.00€
100mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
07-04-2021
Identifiants chimiques
190908-40-8
276.069
READYYZXDSXRQJ-UHFFFAOYSA-N
23723057
C1=C(C=C2C(=C1Cl)C(=O)C=C(N2)C(=O)O)Cl.O
C10H7Cl2NO4
MFCD11045951
5,7-dichlorokynurenic acid monohydrate, dcka hydrate, c10h5cl2no3 hydrate, 5,7-dichloro-4-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid monohydrate, 5,7-dichlorokynurenic acid monohydrate, solid hplc, 2-quinolinecarboxylic acid, 5,7-dichloro-4-hydroxy-, monohydrate, 2-quinolinecarboxylicacid, 5,7-dichloro-4-hydroxy-, hydrate 1:1, 5,7-dichloro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-2-carboxylic acid-water 1/1
Acide 5,7-dichloro-4-oxo-1H-quinoline-2-carboxylique ; hydrate
Spécification
5,7-Dichlorokynurenic acid monohydrate
10mg
C10H7Cl2NO4
5,7-dichlorokynurenic acid monohydrate, dcka hydrate, c10h5cl2no3 hydrate, 5,7-dichloro-4-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid monohydrate, 5,7-dichlorokynurenic acid monohydrate, solid hplc, 2-quinolinecarboxylic acid, 5,7-dichloro-4-hydroxy-, monohydrate, 2-quinolinecarboxylicacid, 5,7-dichloro-4-hydroxy-, hydrate 1:1, 5,7-dichloro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-2-carboxylic acid-water 1/1
READYYZXDSXRQJ-UHFFFAOYSA-N
Acide 5,7-dichloro-4-oxo-1H-quinoline-2-carboxylique ; hydrate
23723057
Solide
Jaune
190908-40-8
MFCD11045951
Soluble in dilute sodium hydroxide
C1=C(C=C2C(=C1Cl)C(=O)C=C(N2)C(=O)O)Cl.O
276.069
258.06
Sicherheitsdatenblatt (SDS)