missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sel sodique acide 5,7-dichlorokynurenique, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7042174
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
1184986-70-6
C10H4Cl2NNaO3
280.036
MFCD00674925
VPRPMJHKWHCUFW-UHFFFAOYSA-M
5,7-dichlorokynurenic acid sodium salt, sodium 5,7-dichloro-4-hydroxyquinoline-2-carboxylate, potassium 5,7-dichloro-4-hydroxyquinoline-2-carboxylate, 5,7-dichloro-4-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid sodium salt
44134672
Sodium ; 5,7-dichloro-4-oxo-1H-quinoline-2-carboxylate
C1=C(C=C2C(=C1Cl)C(=O)C=C(N2)C(=O)[O-])Cl.[Na+]
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
1184986-70-6
C10H4Cl2NNaO3
280.036
MFCD00674925
VPRPMJHKWHCUFW-UHFFFAOYSA-M
5,7-dichlorokynurenic acid sodium salt, sodium 5,7-dichloro-4-hydroxyquinoline-2-carboxylate, potassium 5,7-dichloro-4-hydroxyquinoline-2-carboxylate, 5,7-dichloro-4-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid sodium salt
44134672
Sodium ; 5,7-dichloro-4-oxo-1H-quinoline-2-carboxylate
C1=C(C=C2C(=C1Cl)C(=O)C=C(N2)C(=O)[O-])Cl.[Na+]

Puissant antagoniste du site de glycine du récepteur NMDA

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Applications
Le sel de sodium de l’acide 5,7-dichlorokynurénique est un puissant antagoniste des sites récepteurs NMDA de la glycine. Il agit comme un intermédiaire chimique et organique.

Solubilité
Soluble dans le DMSO. Insoluble dans l’eau.

Remarques
Peut être stocké à 4°C. Pour le stockage à long terme, aliquoter et conserver à 4°C. Ne pas congeler. Pour une récupération maximale du produit, centrifuger le flacon d’origine avant de retirer le bouchon. D’autres dilutions peuvent être effectuées dans un tampon de dosage. Tenir à l'abri de la lumière.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 5,7-Dichlorokynurenic acid sodium salt
Couleur Jaune
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO; Insoluble in water
Poids de la formule 280.04
Forme physique Solide
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'