Learn More
5-acétyl-2-thiophénecarbalaldéhyde, 97 %, Maybridge
Marque: Maybridge MO01240DE
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 4565-29-1 Poids : 0.05500kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantité | 5g |
---|
Chemische Identifikatoren
4565-29-1 | |
154.183 | |
5-acetyl-2-thiophenecarbaldehyde, 2-acetyl-5-formylthiophene, 5-acetyl-thiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-acetyl | |
5-acétylthiophène-2-carbaldéhyde |
C7H6O2S | |
ISGDPVVLVWQENT-UHFFFAOYSA-N | |
2794713 | |
CC(=O)C1=CC=C(S1)C=O |
Spezifikation
5-Acetyl-2-thiophenecarbaldehyde | |
5g | |
97% | |
5-acetyl-2-thiophenecarbaldehyde, 2-acetyl-5-formylthiophene, 5-acetyl-thiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-acetyl | |
CC(=O)C1=CC=C(S1)C=O | |
154.183 | |
154.19 |
Flacon en verre ambré | |
4565-29-1 | |
C7H6O2S | |
ISGDPVVLVWQENT-UHFFFAOYSA-N | |
5-acétylthiophène-2-carbaldéhyde | |
2794713 | |
97% |