missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide 5-acétylvalérique, +90 %, technique, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-4813176
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
3128-07-2
C7H10O3
144.17
IZOQMUVIDMLRDC-UHFFFAOYSA-N
5-acetylvaleric acid, heptanoic acid, 6-oxo, 5-aceto valeric acid, 6-oxo-heptanoic acid, unii-4u902i8qzo, 5-acetylvalericacid, 6-oxoenanthic acid, 6-ketoheptanoic acid, 5-acetylpentanoic acid, #
98810
Acide 6-oxoheptanoïque
CC(=O)CCCCC(=O)O
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
3128-07-2
C7H10O3
144.17
IZOQMUVIDMLRDC-UHFFFAOYSA-N
5-acetylvaleric acid, heptanoic acid, 6-oxo, 5-aceto valeric acid, 6-oxo-heptanoic acid, unii-4u902i8qzo, 5-acetylvalericacid, 6-oxoenanthic acid, 6-ketoheptanoic acid, 5-acetylpentanoic acid, #
98810
Acide 6-oxoheptanoïque
CC(=O)CCCCC(=O)O

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 5-Acetylvaleric acid
Point de fusion 35°C to 37°C
Point d’ébullition 138°C to 140°C (1.5 mmHg)
Plage de pourcentage du dosage 90% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C(O)(CH2)4CO2H
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 144.17
Pourcentage de pureté 90+%
Qualité Technique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Acetylvaleric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'