Learn More
5-amino-1-méthyle-1H-indazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10760540 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10760540 5 g Flacon en verre 5g
10309747 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10760540 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 429520050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 50593-24-3
Formule moléculaire C8H9N3
Poids moléculaire (g/mol) 147.18
Numéro MDL MFCD03305455
Clé InChI PYOFNPHTKBSXOM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-1h-indazol-5-amine, 5-amino-1-methyl-1h-indazole, 1-methyl-1h-indazol-5-ylamine, 1h-indazol-5-amine, 1-methyl, 5-amino-1-methylindazole, 1-methyl-1h-indazole-5-amine, pubchem20587, 1-methyl-5-aminoindazol, 1-methyl-5-indazolamine, 1-methyl-5-aminoindazole
CID PubChem 2768032
Nom IUPAC 1-méthylindazole-5-amine
SMILES CN1C2=C(C=C(C=C2)N)C=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Amino-1-methyl-1H-indazole
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 152.0°C to 154.0°C
Couleur Marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 147.18
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Amino-1-methyl-1H-indazole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO– À des fins de recherche uniquement