Learn More
Acide 5-amino-2-chlorobenzoïque, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7046477
35.00 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
89-54-3
C7H6ClNO2
171.58
MFCD00007845
GVCFFVPEOLCYNN-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-5-aminobenzoic acid, benzoic acid, 5-amino-2-chloro, 3-amino-6-chlorobenzoic acid, 5-amino-2-chloro-benzoic acid, 5-amino-2-chlorobenzoicacid, 3-carboxy-4-chloroaniline, 5-amino-2-chloro benzoic acid, zlchem 462, pubchem4654, acmc-209r1l
37879
Acide 5-amino-2-chlorobenzoïque
NC1=CC=C(Cl)C(=C1)C(O)=O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
89-54-3
C7H6ClNO2
171.58
MFCD00007845
GVCFFVPEOLCYNN-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-5-aminobenzoic acid, benzoic acid, 5-amino-2-chloro, 3-amino-6-chlorobenzoic acid, 5-amino-2-chloro-benzoic acid, 5-amino-2-chlorobenzoicacid, 3-carboxy-4-chloroaniline, 5-amino-2-chloro benzoic acid, zlchem 462, pubchem4654, acmc-209r1l
37879
Acide 5-amino-2-chlorobenzoïque
NC1=CC=C(Cl)C(=C1)C(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 5-Amino-2-chlorobenzoic acid
Point de fusion ∽185°C (decomposition)
Densité 1.5
Quantité 25 g
Beilstein 2090422
Poids de la formule 171.58
Pourcentage de pureté ≥98%