Learn More
5-Amino-2-chloropyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7028176
32.20 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
5350-93-6
C5H5ClN2
128.56
MFCD00006243
QAJYCQZQLVENRZ-UHFFFAOYSA-N
5-amino-2-chloropyridine, 2-chloro-5-aminopyridine, 3-amino-6-chloropyridine, 3-pyridinamine, 6-chloro, 6-chloro-pyridin-3-ylamine, 6-chloro-3-pyridylamine, 2-chloro-5-amino pyridine, 6-chloro-3-pyridinamine, 6-chloropyridin-3-ylamine, 6-chlorpyridin-3-amin
79305
6-chloropyridine-3-amine
NC1=CC=C(Cl)N=C1
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
5350-93-6
C5H5ClN2
128.56
MFCD00006243
QAJYCQZQLVENRZ-UHFFFAOYSA-N
5-amino-2-chloropyridine, 2-chloro-5-aminopyridine, 3-amino-6-chloropyridine, 3-pyridinamine, 6-chloro, 6-chloro-pyridin-3-ylamine, 6-chloro-3-pyridylamine, 2-chloro-5-amino pyridine, 6-chloro-3-pyridinamine, 6-chloropyridin-3-ylamine, 6-chlorpyridin-3-amin
79305
6-chloropyridine-3-amine
NC1=CC=C(Cl)N=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 5-Amino-2-chloropyridine
Point de fusion 81°C to 84°C
Odeur Unpleasant
Quantité 1 g
Beilstein 108891
Poids de la formule 128.56
Pourcentage de pureté 98%