Learn More
5-amino-2-méthylbenzonitrile, 97 %, ACROS Organics™
Catalog Number 11905641
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
50670-64-9
C8H8N2
132.17
YDZVQWCVKXYGIU-UHFFFAOYSA-N
5-amino-2-methylbenzenecarbonitrile, 2-methyl-5-aminobenzonitrile, 4-amino-2-cyanotoluene, 3-cyano-4-methylaniline, 5-amino-2-methyl-benzonitrile, benzonitrile, 5-amino-2-methyl, 5-amino-o-tolunitrile, acmc-20a01k, aminomethylbenzenecarbonitrile, 3-amino-6-methylbenzonitrile
2735365
5-amino-2-méthylbenzonitrile
CC1=C(C=C(C=C1)N)C#N
50670-64-9
C8H8N2
132.17
YDZVQWCVKXYGIU-UHFFFAOYSA-N
5-amino-2-methylbenzenecarbonitrile, 2-methyl-5-aminobenzonitrile, 4-amino-2-cyanotoluene, 3-cyano-4-methylaniline, 5-amino-2-methyl-benzonitrile, benzonitrile, 5-amino-2-methyl, 5-amino-o-tolunitrile, acmc-20a01k, aminomethylbenzenecarbonitrile, 3-amino-6-methylbenzonitrile
2735365
5-amino-2-méthylbenzonitrile
CC1=C(C=C(C=C1)N)C#N
Nom chimique ou matériau 5-Amino-2-methylbenzonitrile
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 90.9°C to 91.7°C
Couleur Jaune à marron
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Quantité 25 g
Poids de la formule 132.17
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Amino-2-methylbenzonitrile, 97%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.