Learn More
5-amino-3-méthyl-1-phénylpyrazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 13468678
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
1131-18-6
C10H11N3
173.21
FMKMKBLHMONXJM-UHFFFAOYSA-N
3-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-amino-3-methyl-1-phenylpyrazole, 1h-pyrazol-5-amine, 3-methyl-1-phenyl, 1-phenyl-3-methyl-5-aminopyrazole, 3-methyl-1-phenylpyrazol-5-ylamine, 5-methyl-2-phenyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 1-phenyl-3-methyl-5-amino pyrazole, unii-x6087geb2p, pyrazole, 5-amino-3-methyl-1-phenyl, 1h-pyrazole-5-amine, 3-methyl-1-phenyl
70801
5-méthyl-2-phénylpyrazol-3-amine
CC1=NN(C(=C1)N)C2=CC=CC=C2
1131-18-6
C10H11N3
173.21
FMKMKBLHMONXJM-UHFFFAOYSA-N
3-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-amino-3-methyl-1-phenylpyrazole, 1h-pyrazol-5-amine, 3-methyl-1-phenyl, 1-phenyl-3-methyl-5-aminopyrazole, 3-methyl-1-phenylpyrazol-5-ylamine, 5-methyl-2-phenyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 1-phenyl-3-methyl-5-amino pyrazole, unii-x6087geb2p, pyrazole, 5-amino-3-methyl-1-phenyl, 1h-pyrazole-5-amine, 3-methyl-1-phenyl
70801
5-méthyl-2-phénylpyrazol-3-amine
CC1=NN(C(=C1)N)C2=CC=CC=C2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 5-Amino-3-methyl-1-phenylpyrazole
Point de fusion 113°C to 115°C
Point d’ébullition 333°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Poids de la formule 173.21
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Amino-3-methyl-1-phenylpyrazole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.