Learn More
5-amino-3-phénylisoxazole, 97 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-4228334
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
4369-55-5
C9H8N2O
160.18
MFCD00464114
HLOHVVZZMMMDMM-UHFFFAOYSA-N
3-phenylisoxazol-5-amine, 5-amino-3-phenylisoxazole, 5-isoxazolamine, 3-phenyl, 3-phenyl-5-isoxazolamine, 3-phenylisoxazole-5-ylamine, isoxazole, 5-amino-3-phenyl, phenylisoxazolamine, pubchem15538, 3-phenylisoxazole-5-amine, acmc-209jv8
261201
3-phenyl-1,2-oxazol-5-amine
NC1=CC(=NO1)C1=CC=CC=C1
4369-55-5
C9H8N2O
160.18
MFCD00464114
HLOHVVZZMMMDMM-UHFFFAOYSA-N
3-phenylisoxazol-5-amine, 5-amino-3-phenylisoxazole, 5-isoxazolamine, 3-phenyl, 3-phenyl-5-isoxazolamine, 3-phenylisoxazole-5-ylamine, isoxazole, 5-amino-3-phenyl, phenylisoxazolamine, pubchem15538, 3-phenylisoxazole-5-amine, acmc-209jv8
261201
3-phenyl-1,2-oxazol-5-amine
NC1=CC(=NO1)C1=CC=CC=C1
Nom chimique ou matériau 5-Amino-3-phenylisoxazole
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 105.9°C to 109.8°C
Couleur Orange
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 160.18
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Amino-3-phenylisoxazole, 97%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.