Learn More
Chlorhydrate d’acide 5-aminolévulinique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-59016
Click to view available options
Quantité:
500 mg
5 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
5451-09-2
C5H9NO3·HCl
167.59
MFCD00012869
ZLHFONARZHCSET-UHFFFAOYSA-N
5-aminolevulinic acid hydrochloride, 5-amino-4-oxopentanoic acid hydrochloride, aminolevulinic acid hydrochloride, levulan, levulan kerastick, aminolevulinic acid hcl, delta-aminolevulinic acid hydrochloride, gliolan, ameluz, 5-aminolevulinate hydrochloride
123608
acide 5-amino-4-oxopentanoïque ; chlorhydrate
C(CC(=O)O)C(=O)CN.Cl
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
5451-09-2
C5H9NO3·HCl
167.59
MFCD00012869
ZLHFONARZHCSET-UHFFFAOYSA-N
5-aminolevulinic acid hydrochloride, 5-amino-4-oxopentanoic acid hydrochloride, aminolevulinic acid hydrochloride, levulan, levulan kerastick, aminolevulinic acid hcl, delta-aminolevulinic acid hydrochloride, gliolan, ameluz, 5-aminolevulinate hydrochloride
123608
acide 5-amino-4-oxopentanoïque ; chlorhydrate
C(CC(=O)O)C(=O)CN.Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 5-Aminolevulinic acid hydrochloride
Point de fusion 156°C to 158°C
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc à jaune
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Spectre IR Authentique
Formule linéaire H2NCH2COCH2CH2CO2H·HCl
Merck Index 15, 443
Conditionnement Flacon en verre
Informations sur la solubilité (5% in water) Clear colorless
Poids de la formule 167.59
Pourcentage de pureté 99%
Quantité 500 mg
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Aminolevulinic acid hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.