Learn More
Acide 5-aminosalicylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-58532
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
89-57-6
C7H7NO3
153.14
MFCD00007877
KBOPZPXVLCULAV-UHFFFAOYSA-N
5-aminosalicylic acid, mesalazine, mesalamine, pentasa, claversal, asacol, canasa, salofalk, rowasa, 5-asa
4075
CHEBI:6775
Acide 5-amino-2-hydroxybenzoïque
C1=CC(=C(C=C1N)C(=O)O)O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
89-57-6
C7H7NO3
153.14
MFCD00007877
KBOPZPXVLCULAV-UHFFFAOYSA-N
5-aminosalicylic acid, mesalazine, mesalamine, pentasa, claversal, asacol, canasa, salofalk, rowasa, 5-asa
4075
CHEBI:6775
Acide 5-amino-2-hydroxybenzoïque
C1=CC(=C(C=C1N)C(=O)O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 5-Aminosalicylic acid
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 283.0°C
Couleur Beige-marron à gris
Perte à la dessiccation 0.5% max. (1 g, 105°C, 3 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NC6H3(OH)CO2H
Quantité 5 g
Beilstein 14, 579
Merck Index 15, 5974
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.84g/L (20°C). Other solubilities: better soluble in hot water, soluble in hcl and diluted naoh, insoluble in ethanol
Poids de la formule 153.14
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre