Learn More
Thermo Scientific Chemicals 5-azacytidine, 99 %
Catalog Number p-61545
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 g
320-67-2
C8H12N4O5
244.21
MFCD00006539
NMUSYJAQQFHJEW-KVTDHHQDSA-N
5-azacytidine, azacitidine, ladakamycin, azacytidine, vidaza, mylosar, azacitidina, azacitidinum, 5-azacitidine, azacitidinum inn-latin
9444
CHEBI:2038
4-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-1,3,5-triazin-2-one
NC1=NC(=O)N(C=N1)[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]1O
320-67-2
C8H12N4O5
244.21
MFCD00006539
NMUSYJAQQFHJEW-KVTDHHQDSA-N
5-azacytidine, azacitidine, ladakamycin, azacytidine, vidaza, mylosar, azacitidina, azacitidinum, 5-azacitidine, azacitidinum inn-latin
9444
CHEBI:2038
4-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-1,3,5-triazin-2-one
NC1=NC(=O)N(C=N1)[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]1O
La 5-Azacytidine, numéro CAS 320-67-2, est un analogue chimique de la cytidine qui agit comme un inhibiteur de l’activité de la méthyltransférase de l’ADN.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
La 5-Azacytidine est un analogue chimique de la cytidine nucléosidique qui s’intègre dans l’ADN et inhibe la méthylation de l’ADN
À faibles doses, la 5-azacytidine se lie de façon irréversible à l’enzyme méthyltransférase (DNMT) de l’ADN
Applications
La 5-Azacytidine a été utilisée pour la différenciation des cardiomyocytes à partir de cellules souches mésenchymateuses
Elle a été utilisée comme inhibiteur puissant de DNMT dans l’étude de la prolifération des cellules tumorales et de l’induction de l’expression génétique après déméthylation
La 5-Azacytidine peut modifier globalement les modèles de modification des histones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 5-Azacytidine
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 228.0°C to 230.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 50 mg
Merck Index 15, 884
Rotation spécifique + 40.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Poids de la formule 244.21
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Azacytidine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
Mention de danger
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.