Learn More
5-benzyloxyindole, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-65586
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
1215-59-4
MFCD00005676
JCQLPDZCNSVBMS-UHFFFAOYSA-N
5-benzyloxyindole, 5-benzyloxy-1h-indole, 1h-indole, 5-phenylmethoxy, benzyloxy-5 indole, indole, 5-benzyloxy, 5-benzyloxy indole, unii-yci4z02e1c
14624
5-phénylméthoxy-1H-indole
C1=CC=C(C=C1)COC2=CC3=C(C=C2)NC=C3
1215-59-4
MFCD00005676
JCQLPDZCNSVBMS-UHFFFAOYSA-N
5-benzyloxyindole, 5-benzyloxy-1h-indole, 1h-indole, 5-phenylmethoxy, benzyloxy-5 indole, indole, 5-benzyloxy, 5-benzyloxy indole, unii-yci4z02e1c
14624
5-phénylméthoxy-1H-indole
C1=CC=C(C=C1)COC2=CC3=C(C=C2)NC=C3
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 5-Benzyloxyindole
Note relative au nom 95%
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 96°C to 102°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 6% max. Toluene (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C15H13NO
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble in water. Other solubilities: soluble in chloroform and (warm) ethanol
Poids moléculaire (g/mol) 223.27
Poids de la formule 223.27
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Benzyloxyindole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.