Learn More
5-benzyloxyindole, 95 %, Acros Organics
Marque:  Acros Organics 106090250
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 1215-59-4 Poids : 0.07500kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantité 25g
Code produit. 10016063
  • 236.00€ / 25g
Expédition estimée
01-06-2021
Identifiants chimiques
1215-59-4
223.27
JCQLPDZCNSVBMS-UHFFFAOYSA-N
14624
C1=CC=C(C=C1)COC2=CC3=C(C=C2)NC=C3
C15H13NO
MFCD00005676
5-benzyloxyindole, 5-benzyloxy-1h-indole, 1h-indole, 5-phenylmethoxy, benzyloxy-5 indole, indole, 5-benzyloxy, 5-benzyloxy indole, unii-yci4z02e1c
5-phénylméthoxy-1H-indole
Spécification
5-Benzyloxyindole
Flacon en verre
96°C to 102°C
95%
94.0
6% max. Toluene (GC)
MFCD00005676
Solubility in water: practically insoluble in water. Other solubilities: soluble in chloroform and (warm) ethanol
C1=CC=C(C=C1)COC2=CC3=C(C=C2)NC=C3
223.27
223.27
95%
Authentic
Blanc à beige
25g
1215-59-4
100.0
C15H13NO
5-benzyloxyindole, 5-benzyloxy-1h-indole, 1h-indole, 5-phenylmethoxy, benzyloxy-5 indole, indole, 5-benzyloxy, 5-benzyloxy indole, unii-yci4z02e1c
JCQLPDZCNSVBMS-UHFFFAOYSA-N
5-phénylméthoxy-1H-indole
14624
Poudre
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 5-Benzyloxyindole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
FDS Documents