Learn More
Chlorure de 5-bromo-1-benzothiophène-2-carbonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10036142
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
7312-14-3
C9H4BrClOS
275.544
MFCD05664419
LRYLQGGHNAOVLT-UHFFFAOYSA-N
5-bromobenzo b thiophene-2-carbonyl chloride, benzo b thiophene-2-carbonyl chloride, 5-bromo, 5-bromo-1-benzo b thiophene-2-carbonyl chloride
2795570
Chlorure de 5-bromo-1-benzothiophène-2-carbonyle
C1=CC2=C(C=C1Br)C=C(S2)C(=O)Cl
7312-14-3
C9H4BrClOS
275.544
MFCD05664419
LRYLQGGHNAOVLT-UHFFFAOYSA-N
5-bromobenzo b thiophene-2-carbonyl chloride, benzo b thiophene-2-carbonyl chloride, 5-bromo, 5-bromo-1-benzo b thiophene-2-carbonyl chloride
2795570
Chlorure de 5-bromo-1-benzothiophène-2-carbonyle
C1=CC2=C(C=C1Br)C=C(S2)C(=O)Cl
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-1-benzothiophene-2-carbonyl chloride
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 275.55
Pourcentage de pureté 95%