Learn More
Chlorure de 5-bromo-1-benzothiophène-2-carbonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | 5-Bromo-1-benzothiophene-2-carbonyl chloride |
% min. CAS | 94.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 95% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 250 mg |
Poids de la formule | 275.55 |
Pourcentage de pureté | 95% |