Learn More
Acide 5-bromo-1-méthyl-1H-indole-3-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228450
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
400071-95-6
C10H8BrNO2
254.08
MFCD14706162
WQZLFFJMRKTCMU-UHFFFAOYSA-N
5-bromo-1-methyl-1h-indole-3-carboxylic acid, 5-bromo-1-methyl-1h-indole-3-carboxylicacid, 1h-indole-3-carboxylic acid, 5-bromo-1-methyl, ksc230c9b, 5-bromo-1-methyl-1h-indole-3-carboxylic acid;
11032413
Acide 5-bromo-1-méthylindole-3-carboxylique
CN1C=C(C2=C1C=CC(=C2)Br)C(=O)O
400071-95-6
C10H8BrNO2
254.08
MFCD14706162
WQZLFFJMRKTCMU-UHFFFAOYSA-N
5-bromo-1-methyl-1h-indole-3-carboxylic acid, 5-bromo-1-methyl-1h-indole-3-carboxylicacid, 1h-indole-3-carboxylic acid, 5-bromo-1-methyl, ksc230c9b, 5-bromo-1-methyl-1h-indole-3-carboxylic acid;
11032413
Acide 5-bromo-1-méthylindole-3-carboxylique
CN1C=C(C2=C1C=CC(=C2)Br)C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-1-methyl-1H-indole-3-carboxylic acid
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 255.4°C to 255.7°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 254.08
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Bromo-1-methyl-1H-indole-3-carboxylic acid, 97%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.