Learn More
Acide 5-Bromo-2,3-dihydrobenzo[b]furane-7-boronique, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10042352
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
690632-72-5
C8H8BBrO3
242.86
MFCD06200893
BSSWVOKZPQTKGW-UHFFFAOYSA-N
5-bromo-2,3-dihydrobenzofuran-7-yl boronic acid, 5-bromo-2,3-dihydrobenzo b furan-7-boronic acid, 5-bromo-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl boronic acid, acmc-1b7su, 5-bromo-2,3-dihydrobenzofuran-7-yl boronicacid, boronic acid, b-5-bromo-2,3-dihydro-7-benzofuranyl
2794805
(5-bromo-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl)boronic acid
OB(O)C1=CC(Br)=CC2=C1OCC2
690632-72-5
C8H8BBrO3
242.86
MFCD06200893
BSSWVOKZPQTKGW-UHFFFAOYSA-N
5-bromo-2,3-dihydrobenzofuran-7-yl boronic acid, 5-bromo-2,3-dihydrobenzo b furan-7-boronic acid, 5-bromo-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl boronic acid, acmc-1b7su, 5-bromo-2,3-dihydrobenzofuran-7-yl boronicacid, boronic acid, b-5-bromo-2,3-dihydro-7-benzofuranyl
2794805
(5-bromo-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl)boronic acid
OB(O)C1=CC(Br)=CC2=C1OCC2
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2, 3-dihydrobenzo[b]furan-7-boronic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 242.86
Pourcentage de pureté 97%