Learn More
5-bromo-2-chloropyridine, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10018311
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
53939-30-3
C5H3BrClN
192.44
MFCD01318951
PEAOEIWYQVXZMB-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-5-bromopyridine, 5-bromo-2-chloro-pyridine, pyridine, 5-bromo-2-chloro, 2-chloro-5-bromo-pyridine, 2-chlorine-5-bromine pyridine, pubchem1168, acmc-1afhf, 3-bromo-6-chloropyridine, 2-chloro-5-bromo pyridine, 3-bromo-6-chloro-pyridine
2734414
5-bromo-2-chloropyridine
C1=CC(=NC=C1Br)Cl
53939-30-3
C5H3BrClN
192.44
MFCD01318951
PEAOEIWYQVXZMB-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-5-bromopyridine, 5-bromo-2-chloro-pyridine, pyridine, 5-bromo-2-chloro, 2-chloro-5-bromo-pyridine, 2-chlorine-5-bromine pyridine, pubchem1168, acmc-1afhf, 3-bromo-6-chloropyridine, 2-chloro-5-bromo pyridine, 3-bromo-6-chloro-pyridine
2734414
5-bromo-2-chloropyridine
C1=CC(=NC=C1Br)Cl
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2-chloropyridine
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 67°C to 71°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 192.44
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Bromo-2-chloropyridine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.