Learn More
5-bromo-2«-désoxyuridine, Fisher BioReagents
Catalog Number p-24835
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Verre ambré
59-14-3
C9H11BrN2O5
307.10
MFCD00006529
WOVKYSAHUYNSMH-RRKCRQDMSA-N
5-bromo-2'-deoxyuridine, broxuridine, bromodeoxyuridine, brdu, 5-bromodeoxyuridine, 5-brdu, budr, 5-bromouracil deoxyriboside, bromouracil deoxyriboside, 5-bromodesoxyuridine
6035
CHEBI:472552
5-bromo-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2,4-dione
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(Br)C(=O)NC1=O
59-14-3
C9H11BrN2O5
307.10
MFCD00006529
WOVKYSAHUYNSMH-RRKCRQDMSA-N
5-bromo-2'-deoxyuridine, broxuridine, bromodeoxyuridine, brdu, 5-bromodeoxyuridine, 5-brdu, budr, 5-bromouracil deoxyriboside, bromouracil deoxyriboside, 5-bromodesoxyuridine
6035
CHEBI:472552
5-bromo-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2,4-dione
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(Br)C(=O)NC1=O
La 5-bromo-2-désoxyuridine est un analogue de la thymidine utilisé comme mutagène dans la recherche génétique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2'-Deoxyuridine
Note relative au nom Off-white Powder
Point de fusion 191°C
Couleur Blanc
Spectre IR Conforms to reference
Plage de pourcentage du dosage >99%
Conditionnement Verre ambré
Quantité 250 mg
Merck Index 15, 1461
Poids de la formule 307.1
Forme physique Poudre / Solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Bromo-2'-deoxyuridine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.