Learn More
Acide 5-bromo-2-fluorobenzoïque, 97 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 398590010
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 146328-85-0 Poids : 0.05100kg
Quantité 1g
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 10001074
  • 21.90€ / 1g
Expédition estimée
28-05-2021
Identifiants chimiques
146328-85-0
219
PEXAZYDITWXYNJ-UHFFFAOYSA-N
2736315
C1=CC(=C(C=C1Br)C(=O)O)F
C7H4BrFO2
MFCD00143423
2-fluoro-5-bromobenzoic acid, 5-bromo-2-fluoro-benzoic acid, buttpark 19\01-67, benzoic acid, 5-bromo-2-fluoro, 3-bromo-6-fluoro-benzoic acid, pubchem1312, acmc-209cww, 3-bromo-6-fluorobenzoic acid, ksc183q6j, rarechem al bo 0757
Acide5-bromo-2-fluorobenzoïque
Spécification
5-Bromo-2-fluorobenzoic acid
141°C to 145°C
146328-85-0
100.0
C7H4BrFO2
MFCD00143423
PEXAZYDITWXYNJ-UHFFFAOYSA-N
Acide5-bromo-2-fluorobenzoïque
2736315
97%
Flacon en verre
1g
96.0
96% min. (HPLC)
BrC6H3(F)COOH
2-fluoro-5-bromobenzoic acid, 5-bromo-2-fluoro-benzoic acid, buttpark 19\01-67, benzoic acid, 5-bromo-2-fluoro, 3-bromo-6-fluoro-benzoic acid, pubchem1312, acmc-209cww, 3-bromo-6-fluorobenzoic acid, ksc183q6j, rarechem al bo 0757
C1=CC(=C(C=C1Br)C(=O)O)F
219
219
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 5-Bromo-2-fluorobenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
FDS Documents