Learn More
5-bromo-2-fluoropyridine, 99 %, Acros Organics
Marque: Acros Organics 378460250
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 766-11-0 Poids : 0.07500kg Transport : UN number : 2810 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantité | 25g |
---|---|
Conditionnement | Flacon en verre |
Identifiants chimiques
766-11-0 | |
175.99 | |
MYUQKYGWKHTRPG-UHFFFAOYSA-N | |
2783168 | |
C1=CC(=NC=C1Br)F |
C5H3BrFN | |
MFCD01863742 | |
2-fluoro-5-bromopyridine, 3-bromo-6-fluoropyridine, 5-bromo-2-fluoro pyridine, 5-bromo-2-fluoro-pyridine, pyridine, 5-bromo-2-fluoro, 2-fluoro-5-bromo pyridine, pubchem3550, 2-fluro-5-bromo-pyridine, acmc-209p4s, bromo-2-fluoropyridine, 5 | |
5-bromo-2-fluoropyridine |
Spécification
5-Bromo-2-fluoropyridine | |
73°C | |
Flacon en verre | |
1.72 | |
Jaune | |
766-11-0 | |
100.0 | |
C5H3BrFN | |
2-fluoro-5-bromopyridine, 3-bromo-6-fluoropyridine, 5-bromo-2-fluoro pyridine, 5-bromo-2-fluoro-pyridine, pyridine, 5-bromo-2-fluoro, 2-fluoro-5-bromo pyridine, pubchem3550, 2-fluro-5-bromo-pyridine, acmc-209p4s, bromo-2-fluoropyridine, 5 | |
C1=CC(=NC=C1Br)F | |
175.99 | |
175.99 | |
99% |
1.7200g/mL | |
Authentic | |
1.5310 to 1.5330 | |
170.0°C to 173.0°C | |
25g | |
98.5 | |
98.5% min. (GC) | |
MFCD01863742 | |
MYUQKYGWKHTRPG-UHFFFAOYSA-N | |
5-bromo-2-fluoropyridine | |
2783168 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
- 5-Bromo-2-fluoropyridine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.