Learn More
5-bromo-2-(trifluorométhyl)pyridine, 97 %, ACROS Organics
Click to view available options
Quantité:
500 mg
5 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine |
Point de fusion | 42.0°C to 43.0°C |
Point d’éclair | 78°C |
Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (GC) |
Quantité | 500 mg |
Poids de la formule | 226 |
Pourcentage de pureté | 97% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.