Learn More
Alfa Aesar™ 5-bromo-3-fluoro-2-méthoxypyridine, 97 %
Marque: Alfa Aesar™ H64752.06
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 124432-70-8 Poids : 0.00500kg
Quantité | 5g |
---|
Identifiants chimiques
124432-70-8 | |
206.014 | |
DEBFRAAJISQBIE-UHFFFAOYSA-N | |
14837011 | |
COC1=NC=C(C=C1F)Br |
C6H5BrFNO | |
MFCD04112553 | |
2-methoxy-3-fluoro-5-bromopyridine, 5-bromo-3-fluoro-2-methoxy-pyridine, 5-bromo-3-fluoro-2-methoxypyrdine, pubchem10468, acmc-1c0iq, abbypharma ap-10-5273, pyridine,5-bromo-3-fluoro-2-methoxy, pyridine, 5-bromo-3-fluoro-2-methoxy | |
5-bromo-3-fluoro-2-méthoxypyridine |
Spécification
5-Bromo-3-fluoro-2-methoxypyridine | |
5g | |
C6H5BrFNO | |
13638736 | |
DEBFRAAJISQBIE-UHFFFAOYSA-N | |
5-bromo-3-fluoro-2-méthoxypyridine | |
14837011 | |
Solide |
Blanc | |
124432-70-8 | |
MFCD04112553 | |
2-methoxy-3-fluoro-5-bromopyridine, 5-bromo-3-fluoro-2-methoxy-pyridine, 5-bromo-3-fluoro-2-methoxypyrdine, pubchem10468, acmc-1c0iq, abbypharma ap-10-5273, pyridine,5-bromo-3-fluoro-2-methoxy, pyridine, 5-bromo-3-fluoro-2-methoxy | |
COC1=NC=C(C=C1F)Br | |
206.014 | |
206.01 | |
97% |