Learn More
5-bromo-3-nitrosalicylaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7029463
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
16634-88-1
C7H4BrNO4
246.016
MFCD00130110
YEYPSUQQZNDKDE-UHFFFAOYSA-N
5-bromo-2-hydroxy-3-nitrobenzaldehyde, 5-bromo-3-nitrosalicylaldehyde, benzaldehyde, 5-bromo-2-hydroxy-3-nitro, 3-nitro-5-bromosalicylaldehyde, benzaldehyde,5-bromo-2-hydroxy-3-nitro, salicylaldehyde, 5-bromo-3-nitro, acmc-209du3, 5-bromo-3-nitrosalicyladehyde, 2-hydroxy-3-nitro-5-bromobenzaldehyde
618699
C1=C(C=C(C(=C1[N+](=O)[O-])O)C=O)Br
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
16634-88-1
C7H4BrNO4
246.016
MFCD00130110
YEYPSUQQZNDKDE-UHFFFAOYSA-N
5-bromo-2-hydroxy-3-nitrobenzaldehyde, 5-bromo-3-nitrosalicylaldehyde, benzaldehyde, 5-bromo-2-hydroxy-3-nitro, 3-nitro-5-bromosalicylaldehyde, benzaldehyde,5-bromo-2-hydroxy-3-nitro, salicylaldehyde, 5-bromo-3-nitro, acmc-209du3, 5-bromo-3-nitrosalicyladehyde, 2-hydroxy-3-nitro-5-bromobenzaldehyde
618699
C1=C(C=C(C(=C1[N+](=O)[O-])O)C=O)Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-3-nitrosalicylaldehyde
Point de fusion 125°C to 128°C
Quantité 1 g
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 246.02
Pourcentage de pureté 97%