Learn More
Acide 5-bromo-3-pyridineacétique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
5-Bromo-3-pyridineacetic acid acts as an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 5-bromo-3-pyridineacétique agit comme une matière première importante et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et le domaine des colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
L’acide 5-bromo-3-pyridineacétique agit comme une matière première importante et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et le domaine des colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 5-Bromo-3-pyridineacetic acid |
Point de fusion | 182°C to 185°C |
Quantité | 1 g |
Beilstein | 388264 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
Poids de la formule | 216.03 |
Pourcentage de pureté | ≥98% |