Learn More
Alfa Aesar™ Sel disodique de phosphate de 5-bromo-4-chloro-3-indolyle, 98+ %
Marque:  Alfa Aesar™ H56265.06
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 102185-33-1 Poids : 0.00500kg
Quantité. 5g
Code produit. 15432586
  • 1261.00€ / 5g
Expédition estimée
16-02-2021
Description
Description
Applications
C’est un substrat histochimique pour la phosphatase alcaline. Pour la détection colorimétrique des molécules marquées à la phosphatase alcaline, le phosphate de 5-bromo-4-chloro-3-indolyle (BCIP) et le nitrobleu de tétrazolium (NBT) sont disponibles. Le système de substrat BCIP/NBT est polyvalent et fonctionne dans une variété d’applications, y compris le transfert Northern Southern et Western, l’hybridation in situ et l’immunohistochimie.
Solubilité
Soluble dans l’eau et le toluène.
Remarques
Sensible à l’humidité et à la lumière. Stocker dans un endroit sec. Tenir à l’écart des agents oxydants, de la chaleur et de la lumière.
Spécification
Identifiants chimiques
102185-33-1
370.43
OAZUOCJOEUNDEK-UHFFFAOYSA-L
6097197
C1=CC(=C(C2=C1NC=C2OP(=O)([O-])[O-])Cl)Br.[Na+].[Na+]
C8H4BrClNNa2O4P
MFCD00149370
sodium 5-bromo-4-chloro-1h-indol-3-yl phosphate, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt, 5-bromo-4-chloro-3-indoxyl phosphate, disodium salt, bcip™, 1h-indol-3-ol, 5-bromo-4-chloro-, 3-dihydrogen phosphate , sodium salt 1:2, disodium 5-bromo-4-chloro-1h-indol-3-yl phosphate, 1h-indol-3-ol,5-bromo-4-chloro-, 3-dihydrogen phosphate , sodium salt 1:2, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate, 5-bromo-4-chloro-3-indolylphosphate disodium salt
phosphate disodique;(5-bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl)
Spécification
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt
5g
C8H4BrClNNa2O4P
4722243
Soluble in water and toluene.
C1=CC(=C(C2=C1NC=C2OP(=O)([O-])[O-])Cl)Br.[Na+].[Na+]
370.43
370.43
Light and moisture sensitive
102185-33-1
MFCD00149370
sodium 5-bromo-4-chloro-1h-indol-3-yl phosphate, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt, 5-bromo-4-chloro-3-indoxyl phosphate, disodium salt, bcip™, 1h-indol-3-ol, 5-bromo-4-chloro-, 3-dihydrogen phosphate , sodium salt 1:2, disodium 5-bromo-4-chloro-1h-indol-3-yl phosphate, 1h-indol-3-ol,5-bromo-4-chloro-, 3-dihydrogen phosphate , sodium salt 1:2, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate, 5-bromo-4-chloro-3-indolylphosphate disodium salt
OAZUOCJOEUNDEK-UHFFFAOYSA-L
phosphate disodique;(5-bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl)
6097197
≥98%
Vidéos
FDS Documents