Learn More
Sel disodique de phosphate de 5-bromo-4-chloro-3-indolyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
It is an histochemical substrate for alkaline phosphatase. For the colorimetric detection of alkaline phosphatase-labeled molecules, 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate (BCIP) and Nitro Blue Tetrazolium (NBT) are available. The BCIP/NBT substrate system is versatile and functions in a variety of applications, including Northern Southern, and Western blotting, in situ hybridization, and immunohistochemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C’est un substrat histochimique pour la phosphatase alcaline. Pour la détection colorimétrique des molécules marquées à la phosphatase alcaline, le phosphate de 5-bromo-4-chloro-3-indolyle (BCIP) et le nitrobleu de tétrazolium (NBT) sont disponibles. Le système de substrat BCIP/NBT est polyvalent et fonctionne dans une variété d’applications, y compris le transfert Northern Southern et Western, l’hybridation in situ et l’immunohistochimie.
Solubilité
Soluble dans l’eau et le toluène.
Remarques
Sensible à l’humidité et à la lumière. Stocker dans un endroit sec. Tenir à l’écart des agents oxydants, de la chaleur et de la lumière.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt |
Quantité | 1 g |
Beilstein | 4722243 |
Sensibilité | Light and moisture sensitive |
Synonyme | sodium 5-bromo-4-chloro-1h-indol-3-yl phosphate, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt, 5-bromo-4-chloro-3-indoxyl phosphate, disodium salt, bcip™, 1h-indol-3-ol, 5-bromo-4-chloro-, 3-dihydrogen phosphate , sodium salt 1:2, disodium 5-bromo-4-chloro-1h-indol-3-yl phosphate, 1h-indol-3-ol,5-bromo-4-chloro-, 3-dihydrogen phosphate , sodium salt 1:2, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate, 5-bromo-4-chloro-3-indolylphosphate disodium salt |
Informations sur la solubilité | Soluble in water and toluene. |
Poids de la formule | 370.43 |
Pourcentage de pureté | ≥98% |
RUO – Research Use Only