Learn More
Acide 5-bromo-4-méthoxythiophène-3-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2702636
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
162848-23-9
C6H5BrO3S
237.07
MFCD00068031
OMNYIQIDPSRNES-UHFFFAOYSA-N
3-thiophenecarboxylicacid, 5-bromo-4-methoxy, maybridge3_003417, 2-bromo-3-methoxythiophene-4-carboxylic acid, 5-bromo-4-methoxy-3-thiophenecarboxylic acid, 5-bromanyl-4-methoxy-thiophene-3-carboxylic acid
2778393
acide 5-bromo-4-méthoxythiophène-3-carboxylique
COC1=C(Br)SC=C1C(O)=O
162848-23-9
C6H5BrO3S
237.07
MFCD00068031
OMNYIQIDPSRNES-UHFFFAOYSA-N
3-thiophenecarboxylicacid, 5-bromo-4-methoxy, maybridge3_003417, 2-bromo-3-methoxythiophene-4-carboxylic acid, 5-bromo-4-methoxy-3-thiophenecarboxylic acid, 5-bromanyl-4-methoxy-thiophene-3-carboxylic acid
2778393
acide 5-bromo-4-méthoxythiophène-3-carboxylique
COC1=C(Br)SC=C1C(O)=O
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-4-methoxythiophene-3-carboxylic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 237.07
Pourcentage de pureté 97%