Learn More
Acide 5-bromofuroïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2702593
25.80 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
585-70-6
C5H3BrO3
190.98
YVTQHZDUDUCGRD-UHFFFAOYSA-N
5-bromo-2-furoic acid, 5-bromofuroic acid, 5-bromo-furan-2-carboxylic acid, 5-bromo-2-furancarboxylic acid, 2-furancarboxylic acid, 5-bromo, 5-bromo-2-furanecarboxylic acid, 5-bromo furan-2-carboxylic acid, 2-furoic acid, 5-bromo, t5oj bvq ee, 5-bromofuroic?acid
68511
acide 5-bromofurane-2-carboxylique
C1=C(OC(=C1)Br)C(=O)O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
585-70-6
C5H3BrO3
190.98
YVTQHZDUDUCGRD-UHFFFAOYSA-N
5-bromo-2-furoic acid, 5-bromofuroic acid, 5-bromo-furan-2-carboxylic acid, 5-bromo-2-furancarboxylic acid, 2-furancarboxylic acid, 5-bromo, 5-bromo-2-furanecarboxylic acid, 5-bromo furan-2-carboxylic acid, 2-furoic acid, 5-bromo, t5oj bvq ee, 5-bromofuroic?acid
68511
acide 5-bromofurane-2-carboxylique
C1=C(OC(=C1)Br)C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 5-Bromofuroic acid
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 189.0°C to 190.0°C
Couleur Beige ou Crème à Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 18, 284
Poids de la formule 190.98
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Flocons cristallins ou poudre