Learn More
Alfa Aesar™ Acide 5-bromoindole-3-carboxylique, 97 %
Marque: Alfa Aesar™ H64834.06
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 10406-06-1 Poids : 0.00500kg
Quantité. | 5g |
---|
Identifiants chimiques
10406-06-1 | |
240.056 | |
JVZMBSGNSAHFCY-UHFFFAOYSA-N | |
7018243 | |
C1=CC2=C(C=C1Br)C(=CN2)C(=O)O |
C9H6BrNO2 | |
MFCD05664007 | |
5-bromoindole-3-carboxylic acid, 5-bromo-indole-3-carboxylic acid, 5-bromo-3-indolecarboxylic acid, 1h-indole-3-carboxylic acid,5-bromo, 1h-indole-3-carboxylic acid, 5-bromo, 5-bromo-1h-indole-3-carboxylicacid, pubchem7982, acmc-1btmm, ksc173q4r, 5-bromo-3-indolecarboxylicacid | |
Acide 5-bromo-1H-indole-3-carboxylique |
Spécification
5-Bromoindole-3-carboxylic acid | |
10406-06-1 | |
MFCD05664007 | |
5-bromoindole-3-carboxylic acid, 5-bromo-indole-3-carboxylic acid, 5-bromo-3-indolecarboxylic acid, 1h-indole-3-carboxylic acid,5-bromo, 1h-indole-3-carboxylic acid, 5-bromo, 5-bromo-1h-indole-3-carboxylicacid, pubchem7982, acmc-1btmm, ksc173q4r, 5-bromo-3-indolecarboxylicacid | |
C1=CC2=C(C=C1Br)C(=CN2)C(=O)O | |
240.056 | |
240.06 | |
97% |
5g | |
C9H6BrNO2 | |
475219 | |
JVZMBSGNSAHFCY-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 5-bromo-1H-indole-3-carboxylique | |
7018243 | |
Solide |