Learn More
5-bromophtalide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Description
5-Bromophthalide is an important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field. It is a key intermediate of citalopram.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 5-bromophthalide est un intermédiaire organique important. Il peut être utilisé dans les domaines agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants. C’est un intermédiaire clé du citalopram.
Solubilité
Soluble dans l’acétone.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien scellé. Conserver à l’abri des oxydants.
Le 5-bromophthalide est un intermédiaire organique important. Il peut être utilisé dans les domaines agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants. C’est un intermédiaire clé du citalopram.
Solubilité
Soluble dans l’acétone.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien scellé. Conserver à l’abri des oxydants.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 5-Bromophthalide |
Point de fusion | 162°C to 166°C |
Quantité | 5 g |
Informations sur la solubilité | Soluble in acetone. |
Poids de la formule | 213.03 |
Pourcentage de pureté | 98% |