Learn More
Chlorure de 5-bromopyridine-3-sulfonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3541030
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
65001-21-0
C5H3BrClNO2S
256.498
MFCD08235263
AVILRJQPDYPXFQ-UHFFFAOYSA-N
5-bromopyridine-3-sulphonyl chloride, 5-bromo-3-pyridinesulfonyl chloride, 5-bromopyridine-3-sulfonylchloride, 5-bromo-pyridine-3-sulfonyl chloride, 5-bromo 3-pyridyl chlorosulfone, 5-bromopyridin-3-sulfonyl chloride, 3-bromopyridine-5-sulfonyl chloride, 5-bromopyridine-3-sulphonylchloride, 5-bromo-3-chlorosulphonyl pyridine, 3-pyridinesulfonylchloride, 5-bromo
20324474
5-chlorure de bromopyridine-3-sulfonyle
C1=C(C=NC=C1Br)S(=O)(=O)Cl
65001-21-0
C5H3BrClNO2S
256.498
MFCD08235263
AVILRJQPDYPXFQ-UHFFFAOYSA-N
5-bromopyridine-3-sulphonyl chloride, 5-bromo-3-pyridinesulfonyl chloride, 5-bromopyridine-3-sulfonylchloride, 5-bromo-pyridine-3-sulfonyl chloride, 5-bromo 3-pyridyl chlorosulfone, 5-bromopyridin-3-sulfonyl chloride, 3-bromopyridine-5-sulfonyl chloride, 5-bromopyridine-3-sulphonylchloride, 5-bromo-3-chlorosulphonyl pyridine, 3-pyridinesulfonylchloride, 5-bromo
20324474
5-chlorure de bromopyridine-3-sulfonyle
C1=C(C=NC=C1Br)S(=O)(=O)Cl
Nom chimique ou matériau 5-Bromopyridine-3-sulfonyl chloride
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 256.51
Pourcentage de pureté 97%