Learn More
5-Chloro-2-(2,4-dichlorophénoxy)phénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7047308
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
3380-34-5
C12H7Cl3O2
289.536
MFCD00800992
XEFQLINVKFYRCS-UHFFFAOYSA-N
triclosan, 5-chloro-2-2,4-dichlorophenoxy phenol, irgasan, 2,4,4'-trichloro-2'-hydroxydiphenyl ether, cloxifenolum, triclosanum, irgasan dp300, stri-dex face wash, aquasept, sapoderm
5564
CHEBI:164200
5-chloro-2-(2,4-dichlorophénoxy)phénol
C1=CC(=C(C=C1Cl)O)OC2=C(C=C(C=C2)Cl)Cl
3380-34-5
C12H7Cl3O2
289.536
MFCD00800992
XEFQLINVKFYRCS-UHFFFAOYSA-N
triclosan, 5-chloro-2-2,4-dichlorophenoxy phenol, irgasan, 2,4,4'-trichloro-2'-hydroxydiphenyl ether, cloxifenolum, triclosanum, irgasan dp300, stri-dex face wash, aquasept, sapoderm
5564
CHEBI:164200
5-chloro-2-(2,4-dichlorophénoxy)phénol
C1=CC(=C(C=C1Cl)O)OC2=C(C=C(C=C2)Cl)Cl
5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenol, acts as a bacteriostat and preservative for cosmetic and detergent compositions. It is also used as an antiseptic, disinfectant and anticonvulsant. It is one of the main ingredient in shampoos, deodorants, toothpastes, mouth washes and household cleaning products. It inhibits the growth of bacteria, fungi on the surfaces of the textile, thereby it imparts odor protection to wool, synthetics, blends and non-wovens.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 5-chloro-2-(2,4-dichlorophénoxy)phénol, agit comme agent bactériostatique et conservateur dans la composition des cosmétiques et détergents. Il est également utilisé comme antiseptique, désinfectant et anticonvulsivant. C’est l’un des principaux ingrédients des shampooings, des désodorisants, des dentifrices, des bains de bouche et des produits de nettoyage ménager. Il inhibe la croissance des bactéries et des champignons sur les surfaces du textile, ce qui joue un rôle dans la protection contre les odeurs pour la laine, les synthétiques, ainsi que les tissus mélangés et non tissés.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, le méthanol, l’éther diéthylique et les solutions d’hydroxyde de sodium (1M). Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Se décompose en chauffant. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenol
Point de fusion 56°C to 59°C
Quantité 10 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 2057142
Merck Index 14,9657
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,methanol,diethyl ether and sodium hydroxide solution (1M). Slightly soluble in water.
Poids de la formule 289.55
Pourcentage de pureté 99%