Learn More
5-Chloro-2,4-dinitrotoluène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045736
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
51676-74-5
C7H5ClN2O4
216.577
MFCD00041235
KPDPGZNHKMJEFZ-UHFFFAOYSA-N
5-chloro-2,4-dinitrotoluene, toluene, 5-chloro-2,4-dinitro, 1-chloro-5-methyl-2,4-dinitro-benzene, 2-chloro-4-methyl-1,5-dinitrobenzene, acmc-20am4s, 5-chlor-2.4-dinitrotoluol, benzene,1-chloro-5-methyl-2,4-dinitro, 1-chloranyl-5-methyl-2,4-dinitro-benzene
253802
1-Chloro--méthyl--dinitrobenzène5-méthyl-2,4-dinitrobenzène
CC1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])Cl
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
51676-74-5
C7H5ClN2O4
216.577
MFCD00041235
KPDPGZNHKMJEFZ-UHFFFAOYSA-N
5-chloro-2,4-dinitrotoluene, toluene, 5-chloro-2,4-dinitro, 1-chloro-5-methyl-2,4-dinitro-benzene, 2-chloro-4-methyl-1,5-dinitrobenzene, acmc-20am4s, 5-chlor-2.4-dinitrotoluol, benzene,1-chloro-5-methyl-2,4-dinitro, 1-chloranyl-5-methyl-2,4-dinitro-benzene
253802
1-Chloro--méthyl--dinitrobenzène5-méthyl-2,4-dinitrobenzène
CC1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-2,4-dinitrotoluene
Point de fusion 89°C to 91°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 2506591
Poids de la formule 216.58
Pourcentage de pureté 97%