Learn More
Isothiocyanate de 5-chloro-2-méthoxyphényle, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 5-Chloro-2-methoxyphenyl isothiocyanate |
% min. CAS | 97.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 199.66 |
Pourcentage de pureté | 97% |