Learn More
Alfa Aesar™ 5-chloro-2-méthylbenzothiazole, 98 %
Marque: Alfa Aesar™ H55743.03
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 1006-99-1 Poids : 0.00100kg
Quantité. | 1g |
---|
Identifiants chimiques
1006-99-1 | |
183.653 | |
XCALAYIRFYALSX-UHFFFAOYSA-N | |
13873 | |
CC1=NC2=C(S1)C=CC(=C2)Cl |
C8H6ClNS | |
MFCD00022881 | |
5-chloro-2-methylbenzothiazole, 5-chloro-2-methylbenzo d thiazole, 2-methyl-5-chlorobenzothiazole, benzothiazole, 5-chloro-2-methyl, usaf ek-p-4382, 5-chloro-2-methyl-benzothiazole, 2-methyl-5-chloro benzothiazole, 5-chloro-2-methyl benzothiazole, 2-metyl-5-chloro-benzothiazole, pubchem10878 | |
5-chloro-2-méthyl-1,3-benzothiazole |
Spécification
5-Chloro-2-methylbenzothiazole | |
65°C to 70°C | |
1006-99-1 | |
MFCD00022881 | |
XCALAYIRFYALSX-UHFFFAOYSA-N | |
5-chloro-2-méthyl-1,3-benzothiazole | |
13873 | |
Solide |
Marron à blanc | |
1g | |
C8H6ClNS | |
5-chloro-2-methylbenzothiazole, 5-chloro-2-methylbenzo d thiazole, 2-methyl-5-chlorobenzothiazole, benzothiazole, 5-chloro-2-methyl, usaf ek-p-4382, 5-chloro-2-methyl-benzothiazole, 2-methyl-5-chloro benzothiazole, 5-chloro-2-methyl benzothiazole, 2-metyl-5-chloro-benzothiazole, pubchem10878 | |
CC1=NC2=C(S1)C=CC(=C2)Cl | |
183.653 | |
183.66 | |
98% |