Learn More
5-chloro-2-nitro-4-(trifluorométhyl)aniline, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2701306
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
35375-74-7
C7H4ClF3N2O2
240.566
MFCD01312277
AAMCWLIPRMIPBN-UHFFFAOYSA-N
5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl aniline, 4-amino-2-chloro-5-nitrobenzotrifluoride, 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl benzenamine, 3-chloro-6-nitro-4-trifluoromethyl aniline, 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl-phenylamine, 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl phenylamine, 5-chloro-4-trifluoromethyl-2-nitroaniline, benzenamine, 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl, 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethylphenyl amine, pubchem2803
2773813
5-chloro-2-nitro-4-(trifluorométhyl)aniline
C1=C(C(=CC(=C1[N+](=O)[O-])N)Cl)C(F)(F)F
35375-74-7
C7H4ClF3N2O2
240.566
MFCD01312277
AAMCWLIPRMIPBN-UHFFFAOYSA-N
5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl aniline, 4-amino-2-chloro-5-nitrobenzotrifluoride, 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl benzenamine, 3-chloro-6-nitro-4-trifluoromethyl aniline, 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl-phenylamine, 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl phenylamine, 5-chloro-4-trifluoromethyl-2-nitroaniline, benzenamine, 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl, 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethylphenyl amine, pubchem2803
2773813
5-chloro-2-nitro-4-(trifluorométhyl)aniline
C1=C(C(=CC(=C1[N+](=O)[O-])N)Cl)C(F)(F)F
Nom chimique ou matériau 5-chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 240.57
Pourcentage de pureté 97%